Learn More
Ácido quinolina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733023 1 g Frasco de vidrio 1 g
10437592 5 g Frasco de vidrio 5 g
11945851 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367730010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 191162-39-7 | C9H8BNO2 | 172.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191162-39-7
Fórmula molecular C9H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 172.98
Número MDL MFCD02183527
Clave InChI YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl
PubChem CID 2734663
Nombre IUPAC ácido quinolin-3-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-3-boronic acid
Punto de fusión 148.0°C to 155.0°C
Color Marrón a naranja o rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Quinoline boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.