Learn More
Ácido quinolina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344526 1 g 1 g
11364526 250 mg 250 miligramos
11354526 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20088.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 191162-39-7 | C9H8BNO2 | 172.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191162-39-7
Fórmula molecular C9H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 172.98
Número MDL MFCD02183527
Clave InChI YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl
PubChem CID 2734663
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-3-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8764547
Nombre IUPAC ácido (quinolina-3-il)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.98
Porcentaje de pureza 95%