Learn More
Quinolina-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15462088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15462088 250 mg 250 miligramos
15442088 1 g 1 g
15452088 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15462088 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55749.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
2El quinolinetiol se ha utilizado para estudiar el comportamiento electroquímico del 2-quinolinetiol utilizando un electrodo de gota de mercurio colgante.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 g/l en 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y oscuro. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2637-37-8
Fórmula molecular C9H7NS
Peso molecular (g/mol) 161.222
Número MDL MFCD00006751
Clave InChI KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thione
PubChem CID 1800393
Nombre IUPAC 1H-quinolina-2-tiona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2
Specifications
Nombre del producto químico o material Quinoline-2-thiol
Punto de fusión 174°C to 176°C
Color Amarillo a naranja
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water. (50g/L at 20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo