Learn More
Quinolina-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389036 5 g 5 g
11399036 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20202.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5470-96-2 | C10H7NO | 157.17 g/mol
2-Quinolinecarboxaldehyde was used in the preparation of 3-(2-quinolyl)-1-phenyl-2-propenone via rapid, tandem aldol-Michael reactions with the lithium, sodium and potassium enolates of acetophenone; imine-type ligands; sugar-quinoline fluorescent sensor for the detection of Hg2+ in natural water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-quinolinacarboxaldehído se utilizó en la preparación de 3-(2-quinolil)-1-fenil-2-propenona mediante reacciones rápidas y en tándem de aldol-Michael con los enolatos de litio, sodio y potasio de acetofenona; ligandos tipo imina; sensor fluorescente de azúcar-quinolina para la detección de Hg2+ en agua natural.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-96-2
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.17
Número MDL MFCD00075032
Clave InChI WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
PubChem CID 79619
Nombre IUPAC quinolina-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 5 g
Beilstein 113061
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 97%