Learn More
Quinolina-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398726 5 g 5 g
11388726 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19427.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1436-43-7 | C10H6N2 | 154.17 g/mol
Quinoline-2-carbonitrile is used to produce quinoline-2-carboxylic acid amide. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La quinolin-2-carbonitrilo se utiliza para producir ácido quinolin-2-carboxílico amida. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1436-43-7
Fórmula molecular C10H6N2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00134341
Clave InChI WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-quinolinecarbonitrile, quinaldonitrile, 2-cyanoquinoline, quinolinecarbonitrile, cyanoquinoline, 2-cyano-quinoline, quinoline-2-carbinitrile, acmc-1bzd0
PubChem CID 74031
Nombre IUPAC quinolina-2-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Quinoline-2-carbonitrile
Punto de fusión 93°C to 96°C
Punto de ebullición 160°C (23 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 115213
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.