Learn More
Quinolina-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Quinoline-2-carbonitrile is used to produce quinoline-2-carboxylic acid amide. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La quinolin-2-carbonitrilo se utiliza para producir ácido quinolin-2-carboxílico amida. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Quinoline-2-carbonitrile |
| Punto de fusión | 93°C to 96°C |
| Punto de ebullición | 160°C (23 mmHg) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 115213 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |