Learn More
Quinolina-4(1H)-uno, TRC
Código de producto. 30425627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425627 100 mg 100 miligramos
30424549 500 mg -
30410928 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ990023100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-37-3
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Sinónimo 1,4-Dihydro-4-quinolinone, 1H-4-Oxoquinoline, 1H-Quinolin-4-one, 4-Quinolone, NSC 263800, γ-Quinolone
Nombre IUPAC 1H-quinolin-4-ona
SMILES O=C1C=CNc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinolin-4(1H)-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0528