Learn More
Quinol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10335910 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10335910 500 g 500 GR
10234350 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10335910 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor Q/0150/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 123-31-9
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.112
Número MDL 2339
Clave InChI QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Especificaciones
Punto de fusión 170°C
Color Blanco
pH 3.75
Punto de ebullición 285°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.