Learn More
Quinol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10539200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10539200 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10539200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor Q/0152/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 123-31-9
Punto de fusión 170°C
Color Blanco
pH 3.75
Punto de ebullición 285°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H6O2
Número MDL 2339
Cantidad 500 g
Sinónimo hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
Clave InChI QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 110.112
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.