Learn More
Quinocetona, TRC
Código de producto. 30413813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30413813 1 g
1 options
Código de producto. 30413813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ6966001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinocetone (technical product)
CAS 81810-66-4
Fórmula molecular C18 H14 N2 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Propen-1-one, 1-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-, N,N'-dioxide, 1-(3-Methyl-1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, NSC 621477, Quinocetone
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14N2O3/c1-13-18(17(21)12-11-14-7-3-2-4-8-14)20(23)16-10-6-5-9-15(16)19(13)22/h2-12H,1H3/b12-11+
SMILES Cc1c(C(=O)\C=C\c2ccccc2)[n+]([O-])c3ccccc3[n+]1[O-]
Nombre IUPAC (E)-1-(3-metil-1,4-dioxidoquinoxalina-1,4-diio-2-il)-3-fenilprop-2-en-1-one
Peso molecular (g/mol) 306.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1004