Learn More
Quinmerac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinmerac |
| CAS | 90717-03-6 |
| Fórmula molecular | C11 H8 Cl N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 8-Quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-3-methyl-, 7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid, BAS 518, BAS 51802H, BAS 518H, Quinmerac |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | Cc1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-3-metilquinolina-8-ácido carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 221.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0244 |