Learn More
Metabolito de quinmerac BH 518-2 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328454 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328454 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16708200AC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinmerac Metabolite BH 518-2
CAS 90717-07-0
Nombres de analitos o componentes Quinmerac Metabolite BH 518-2
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H6 Cl N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Quinmerac Metabolite BH 518-2, Quinmerac metabolite BH2, 7-Chloro-3,8-quinolinedicarboxylic acid, BAS 518-2, 3,8-Quinolinedicarboxylic acid, 7-chloro-
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6ClNO4/c12-7-2-1-5-3-6(10(14)15)4-13-9(5)8(7)11(16)17/h1-4H,(H,14,15)(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1
Nombre IUPAC Ácido 7-cloroquinolina-3,8-dicarboxílico
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 251.62
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.9985 g/mol