Learn More
Ácido quinmerac-3,8-dicarboxílico (>90%), TRC
Código de producto. 30005221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005221 50 mg 50 miligramos
17911035 5 mg 5 miligramos
17934715 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ69650550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90717-07-0
Fórmula molecular C11 H6 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 251.62
Sinónimo Quinmerac Metabolite BH 518-2, Quinmerac metabolite BH2, 7-Chloro-3,8-quinolinedicarboxylic acid, BAS 518-2, 3,8-Quinolinedicarboxylic acid, 7-chloro-
Nombre IUPAC 7-cloroquinolina-3,8-ácido dicarboxílico
SMILES OC(=O)c1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinmerac Metabolite BH 518-2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6ClNO4/c12-7-2-1-5-3-6(10(14)15)4-13-9(5)8(7)11(16)17/h1-4H,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.9985