Learn More
Quininone, TRC
Código de producto. 17992505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992505 100 mg 100 miligramos
17971285 250 mg 250 miligramos
17922915 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ694400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-31-1
Fórmula molecular C20 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 322.4
Sinónimo (8α)-6'-Methoxycinchonan-9-one, Quininone (7CI,8CI), ICQ 15
Nombre IUPAC [(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolina-4-il)metanona
SMILES COc1ccc2nccc(C(=O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quininone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1681