Learn More
Dihidrato de sulfato de quinina, TRC
Código de producto. 30132668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132668 25 g 25 g
30138770 250 g 250 g
17932715 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ69400125G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207671-44-1
Fórmula molecular 2 C20 H24 N2 O2 . 2 H2 O . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 782.94
Sinónimo Quinine sulfate, bis[(R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol] sulfate, Quinine Sulfate Dihydrate, Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8α,9R)-, sulfate, hydrate (2:1:2) (ACI) H411, H410, H361d, H361, H341, H335, H334, H332, H319, H317, H315, H312, 302+H312+H332, H302, Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8α,9R)-, sulfate (2:1) (salt), monohydrate (9CI)
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolina-4-il)metanol; ácido sulfúrico; dihidrato
SMILES O.O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)[C@@H]7C[C@@H]8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5.OS(=O)(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material Quinine sulfate dihydrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 782.3561
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.