Learn More
Sulfato de quinina dihidrato, especificado según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15279295 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15279295 5 g Frasco de vidrio 5 g
15289295 25 g Frasco de vidrio 25 g
15299295 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15279295 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6119-70-6
Fórmula molecular C40H54N4O10S
Peso molecular (g/mol) 782.95
Número MDL MFCD00150790
Clave InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
PubChem CID 134129495
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine Sulfate Dihydrate
Punto de fusión 153.0°C
Residuos de ignición 0.1% max
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,8177
Nombre IUPAC (R)-[(2R,4R)5-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolina-4-il)metanol; ácido sulfúrico; tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 782.96
Materia insoluble 0.1% max. (in mixture of chloroform-alcohol (2:1))
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinine sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.