Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinina sulfato dihidrato, 99+ %
Código de producto. 10114420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10114420 50 g Frasco de vidrio 50 g
10743161 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10114420 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 163710500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6119-70-6
Fórmula molecular C40H54N4O10S
Peso molecular (g/mol) 782.95
Número MDL MFCD00150790
Clave InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
PubChem CID 134129495
Nombre IUPAC (R)-[(2R,4R,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; ácido sulfúrico; tetrahidrato
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine sulfate dihydrate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 233°C to 235°C
Color Beige a marrón o amarillo
Residuos de ignición 0.1 % max.
Pérdida por secado 3% to 5% (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 8177
Condición de rotación específica −245.00 (20.00°C c=2,0.1M HCl)
Rotación específica -245
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/810mL (20°C). Other solubilities: 1g/120mL alcohol,slightly soluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 782.96
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinine sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.