Learn More
N-óxido de quinina, Mikromol™
Código de producto. 30052478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052478 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052478 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0458.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de quinina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine N-oxide
CAS 109906-48-1
Nombres de analitos o componentes Quinine N-oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quinine 1-oxide, Quinine N-Oxide, (8alpha,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol 1-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-13-12-22(24)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(25-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMILES COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C)c2c1
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-óxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 340.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1787 g/mol