Learn More
N,N'-dióxido de quinina (di-N-óxido de quinina), Mikromol™
Código de producto. 30049306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049306 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049306 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0458.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N'-dióxido de quinina (di-N-óxido de quinina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine Di-N-oxide
CAS 101655-92-9
Nombres de analitos o componentes Quinine Di-N-oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide, Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, 1,1'-dioxide, (8alpha,9R)-
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-óxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxi-1-oxidoquinolin-1-io-4-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 356.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1736 g/mol