Learn More
Monoclorhidrato de quinina, dihidrato, 99 % (base total), puede contener hasta un 10 % de dihidroquinina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415165 10 g 10 g
15425165 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33474.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396.91 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6119-47-7
Fórmula molecular C20H29ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 396.91
Número MDL MFCD00151248
Clave InChI MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Sinónimo quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5S)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; dihidrato; clorhidrato
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine monohydrochloride dihydrate
Notas del porcentaje del ensayo (base total), puede contener hasta un 10 % de dihidroquinina
Cantidad 10 g
Beilstein 6112655
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8061
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Rotación óptica −246° (c=2 in 0.1M HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.91 (360.88 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%