Learn More
Monoclorhidrato de quinina dihidrato, 100,8%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11430841 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11430841 5 g
1 options
Código de producto. 11430841 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215648605
Especificaciones
CAS 6119-47-7
Fórmula molecular C20H29ClN2O4
Número MDL MFCD00151248
Cantidad 5 g
Sinónimo quinine hydrochloride dihydrate, quinine monohydrochloride dihydrate, cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, monohydrochloride, dihydrate, 8a,9r, quinine hcl dihydrate, r-2s,4s,5r-5-ethenyl-1-azabicyclo 2.2.2 octan-2-yl-6-methoxyquinolin-4-yl methanol;dihydrate;hydrochloride, chinini hydrochloridum, quinine, hcl dihydrate, quinine hydrochloride jan:nf, quinine monohydrochloride hydrate
Clave InChI MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Nombre IUPAC Clorhidrato de (R)-[(2S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il](6-metoxiquinolin-4-il)metanol dihidrato
Peso molecular (g/mol) 396.91
PubChem CID 134690644