Learn More
Quinine, MedChemExpress
Código de producto. 16472409
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472409 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472409 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0143
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Quinine is an alkaloid derived from the bark of the cinchona tree, acts as an anti-malaria agent. Quinine is a potassium channel inhibitor that inhibits WT mouse Slo3 (KCa5.1) channel currents evoked by voltage pulses to +100 mV with an IC50 of 169 μM.
Quinine is an alkaloid derived from the bark of the cinchona tree, acts as an anti-malaria agent. Quinine is a potassium channel inhibitor that inhibits WT mouse Slo3 (KCa5.1) channel currents evoked by voltage pulses to +100 mV with an IC50 of 169 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine
Forma física Solid
CAS 130-95-0
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (308.24 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C1=CC=NC2=C1C=C(OC)C=C2)[C@@]3([H])[N@](C[C@@H]4C=C)CC[C@H]4C3
Peso molecular (g/mol) 324.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Porcentaje de pureza 97.0%