Learn More
Clorhidrato de quinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinine hydrochloride |
| CAS | 130-89-2 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','monohydrochloride','(8α,9R)- (9CI), Quinine','monohydrochloride (8CI), Chinimetten, Chinine hydrochloride, Quinine hydrochloride, Quinine muriate, (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O2.ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H/t13-,14-,19-,20+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 360.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1605 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?