Learn More
Clorhidrato de quinina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11460841 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11460841 100 g
1 options
Código de producto. 11460841 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215648680
El clorhidrato de quinina es un alcaloide originalmente aislado de la familia Cinchona de árboles sudamericanos. Es un agente antipalúdico, anticolinérgico, antihipertensivo e hipoglucemiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine hydrochloride
CAS 6119-47-7
Color Blanco
Fórmula molecular C20H29ClN2O4
Número MDL MFCD00151248
Cantidad 100 g
Sinónimo quinine hcl dihydrate
Clave InChI MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Nombre IUPAC Clorhidrato de (R)-[(2S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il](6-metoxiquinolin-4-il)metanol dihidrato
Peso molecular (g/mol) 396.91
PubChem CID 124080947
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.9
Forma física Powder