Learn More
Clorhidrato de quinina dihidrato, Mikromol™
Código de producto. 17980996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17980996 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17980996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1736.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de quinina dihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine monohydrochloride dihydrate
CAS 6119-47-7
Nombres de analitos o componentes Quinine monohydrochloride dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O2 . Cl H . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quinine hydrochloride, (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Hydrochloride Dihydrate, Quinidine Impurity A as Hydrochloride Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
SMILES O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol;dihidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 396.91
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1816 g/mol