Learn More
Quinine hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Descripción
Quinine hydrochloride dihydrate (Qualaquin) is an orally active and can be used in anti-malarial studies. Quinine hydrochloride dihydrate is a potassium channel inhibitor that inhibits WT mouse Slo3 (KCa5.1) channel currents evoked by voltage pulses to +100 mV with an IC50 of 169 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinine hydrochloride dihydrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 6119-47-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H29ClN2O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.95 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (50.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC2=C(N=CC=C2[C@H]([C@@]3([H])[N@](C[C@@H]4C=C)CC[C@@]4([H])C3)O)C=C1.Cl.O.O |
| Mostrar más |