Learn More
Clorhidrato de quinina, 100,8%, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11440841 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11440841 25 g
11450841 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440841 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215648625
CAS 6119-47-7
Fórmula molecular C20H29ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 396.91
Número MDL MFCD00151248
Clave InChI MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Sinónimo quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
Nombre IUPAC Clorhidrato de (R)-[(2S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il](6-metoxiquinolin-4-il)metanol dihidrato
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine hydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.008
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.9
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Powder