Learn More
Monohidrato de hemisulfato de quinina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468896 250 g 250 g
11448896 10 g 10 g
11458896 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17036.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el monohidrato de hemisulfato de quinina desempeña un papel importante en los bloqueadores de los canales de potasio. También se utiliza como agente antipalúdico, anticolinérgico, antihipertensivo e hipoglucémico. Inhibe el canal de potasio mitocondrial regulado por ATP. También se utiliza para estudiar el metabolismo del grupo hemo biocristalizado, la hemozoína, en parásitos del paludismo y para estudiar la toxicidad de los complejos hemo (FP).
Solubilidad
soluble en una mezcla de cloroformo y alcohol absoluto (2:1).
Notas
sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, álcalis, amoníaco, bases fuertes y yodo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6119-70-6
Fórmula molecular C40H54N4O10S
Peso molecular (g/mol) 782.95
Número MDL MFCD00150790
Clave InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
Sinónimo Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate; Quinine sulfate dihydrate
PubChem CID 134129495
Nombre IUPAC (R)-[(2R,4R,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; ácido sulfúrico; tetrahidrato
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine hemisulfate monohydrate
Punto de fusión 217°C to 218°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 6113937
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8061
Información de solubilidad Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1).
Rotación óptica −241° (c=2 in 0.1M HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.47 (373.46 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%