Learn More
Monohidrato de hemisulfato de quinina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el monohidrato de hemisulfato de quinina desempeña un papel importante en los bloqueadores de los canales de potasio. También se utiliza como agente antipalúdico, anticolinérgico, antihipertensivo e hipoglucémico. Inhibe el canal de potasio mitocondrial regulado por ATP. También se utiliza para estudiar el metabolismo del grupo hemo biocristalizado, la hemozoína, en parásitos del paludismo y para estudiar la toxicidad de los complejos hemo (FP).
Solubilidad
soluble en una mezcla de cloroformo y alcohol absoluto (2:1).
Notas
sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, álcalis, amoníaco, bases fuertes y yodo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinine hemisulfate monohydrate |
| Punto de fusión | 217°C to 218°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 6113937 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,8061 |
| Información de solubilidad | Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1). |
| Rotación óptica | −241° (c=2 in 0.1M HCl) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.47 (373.46 Anhydrous) |
| Mostrar más |