Learn More
Monohidrato de hemisulfato de quinina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448896 10 g 10 g
11458896 50 g 50 g
11468896 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17036.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el monohidrato de hemisulfato de quinina desempeña un papel importante en los bloqueadores de los canales de potasio. También se utiliza como agente antipalúdico, anticolinérgico, antihipertensivo e hipoglucémico. Inhibe el canal de potasio mitocondrial regulado por ATP. También se utiliza para estudiar el metabolismo del grupo hemo biocristalizado, la hemozoína, en parásitos del paludismo y para estudiar la toxicidad de los complejos hemo (FP).
Solubilidad
soluble en una mezcla de cloroformo y alcohol absoluto (2:1).
Notas
sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, álcalis, amoníaco, bases fuertes y yodo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6119-70-6
Fórmula molecular C40H54N4O10S
Peso molecular (g/mol) 782.95
Número MDL MFCD00150790
Clave InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
Sinónimo Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate; Quinine sulfate dihydrate
PubChem CID 134129495
Nombre IUPAC (R)-[(2R,4R,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; ácido sulfúrico; tetrahidrato
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine hemisulfate monohydrate
Punto de fusión 217°C to 218°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 6113937
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8061
Información de solubilidad Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1).
Rotación óptica −241° (c=2 in 0.1M HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.47 (373.46 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinine hemisulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinine, sulfate (2:1), dihydrate