Learn More
Quinina.HCl.dihidrato, Lipomed
Código de producto. 30460079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30460079 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30460079 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMQUN1135HC100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Quinina.HCl.dihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine monohydrochloride dihydrate
CAS 6119-47-7
Nombres de analitos o componentes Quinine monohydrochloride dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O2 . Cl H . 2 H2 O
Sinónimo Quinine hydrochloride, (R)-[(2 S,4 S,5 R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2 ]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Hydrochloride Dihydrate, Quinidine Impurity A as Hydrochloride Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3 C[C@@H]4 CCN3C[C@@H]4 C=C)c2c1
Nombre IUPAC (R)-[(2 S,4 S,5 R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2 ]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol;dihidrato;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 396.91
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1816 g/mol