Learn More
diclorhidrato de quinina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de quinina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinine Dihydrochloride |
| CAS | 60-93-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Quinine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Quinine Dihydrochloride, (-)-Quinine dihydrochloride, Acid quinine hydrochloride, Quinine bimuriate, (8alpha,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol hydrochloride (1:2), (8alpha,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol dihydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Dihydrochloride, Quinidine Impurity A as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O2.2ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;2*1H/t13-,14-,19-,20+;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; diclorhidrato |
| Mostrar más |