Learn More
Diclorhidrato de quinina, LoGiCal
Código de producto. 30461896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461896 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461896 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0458.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine Dihydrochloride
CAS 60-93-5
Nombres de analitos o componentes Quinine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quinine Dihydrochloride, (-)-Quinine dihydrochloride, Acid quinine hydrochloride, Quinine bimuriate, (8alpha,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol hydrochloride (1:2), (8alpha,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol dihydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Dihydrochloride, Quinidine Impurity A as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O2.2ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;2*1H/t13-,14-,19-,20+;;/m0../s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 397.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1371 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.