Learn More
Di-N-óxido de quinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinine Di-N-oxide |
| CAS | 101655-92-9 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','1,1'-dioxide','(8α,9R)-, Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C |
| Nombre IUPAC | (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-óxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxi-1-oxidoquinolin-1-io-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 356.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1736 |