Learn More
Di-N-óxido de quinina, TRC
Código de producto. 30427352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427352 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30427352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ6940052.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine Di-N-oxide
CAS 101655-92-9
Fórmula molecular C20 H24 N2 O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','1,1'-dioxide','(8α,9R)-, Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-óxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxi-1-oxidoquinolin-1-io-4-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 356.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1736