Learn More
Quinina, anhidra, 99 % (base total), puede continuar hasta 5 % de dihidroquinina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498683 250 g 250 g
11478683 10 g 10 g
11488683 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10459.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Quinine is used in photochemistry as a common fluorescence standard and as a resolving agent for chiral acids. It is also useful for treating falciparum malaria, lupus, arthritis and vivax malaria. It acts as a flavor component in tonic water and bitter lemon. It is utilized as the chiral moiety for the ligands used in sharpless asymmetric dihydroxylation. Furthermore, it catalyzes the kinetic resolution of furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La quinina se utiliza en fotoquímica como estándar de fluorescencia común y como agente resolutivo para ácidos quirales. También es útil para tratar la malaria por falciparum, lupus, artritis y malaria por vivax. Actúa como un componente de sabor en el agua tónica y el limón amargo. Se utiliza como la moiedad quiral para los ligandos utilizados en la dihidroxilación asimétrica de Sharpless. Además, cataliza la resolución cinética de las furanonas.
Solubilidad
soluble en alcohol, cloroformo y éter dietílico. Ligeramente soluble en agua y glicerol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-95-0
Fórmula molecular C20H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 324.42
Número MDL MFCD00198096
Clave InChI LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Sinónimo 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine
Nombre de nota Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Punto de fusión ∼177°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (total base)
Cantidad 250 g
Beilstein 91867
Sensibilidad Light Sensitive
Índice Merck 14,8061
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Rotación óptica −166° (c=1 in ethanol)
Nombre IUPAC (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Porcentaje de pureza 99%