Learn More
Quinina, 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367960 10 g Frasco de vidrio 10 g
10686942 50 g Frasco de vidrio 50 g
10464795 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10367960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163700100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.10€
    50.65€ / 10 g
    Ahorro 8.45€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-95-0
Fórmula molecular C20H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 324.42
Número MDL MFCD00198096
Clave InChI LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Sinónimo 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
Nombre IUPAC (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinine
Punto de fusión 176.0°C to 177.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Fieser 06,501; 07,311; 08,340; 09,403; 10,338; 11,456
Índice Merck 15, 8177
Condición de rotación específica − 172.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotación específica − 172.00
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkalies and acids (formation of salts),soluble in alcohol,ether,chloroform,glycerol,and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinine, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.