Learn More
Quinina, 95%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466172 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11466172 100 g
11436172 10 g
11446172 25 g
11456172 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11466172 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210279280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 130-95-0
Fórmula molecular C20H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 324.42
Número MDL MFCD00198096
Clave InChI LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Sinónimo quinine, chinin, chinine, --quinine, qualaquin, 6'-methoxycinchonidine, 8s,9r-quinine, chininum, quinine sulfate, quinina
PubChem CID 129316724
Nombre IUPAC (R)-[(2S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il](6-metoxiquinolin-4-il)metanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Cantidad 100 g