Learn More
Quinidina, TRC
Código de producto. 30421417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421417 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30421417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ6850001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinidine
CAS 56-54-2
Fórmula molecular C20 H24 N2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
SMILES COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Nombre IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 324.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1838