Learn More
(+)-quinidina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474254 1 g 1 g
11484254 5 g 5 g
11494254 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12559.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
(+)-Quinidine is used to treat or prevent many types of irregular heartbeats (heart arrhythmias such as atrial fibrillation). It may also be used to treat malaria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en metanol, cloroformo, alcohol (1 g/36 ml), benceno y DMSO (100 mm). Ligeramente soluble en éter y éter de petróleo. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-54-2
Fórmula molecular C20H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 324.42
Número MDL MFCD00135581,MFCD00198096
Clave InChI LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Sinónimo quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
PubChem CID 441074
ChEBI CHEBI:28593
Nombre IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol
SMILES COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Quinidine
Punto de fusión 171°C to 173°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 91866
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8060
Información de solubilidad Soluble in methanol,chloroform,alcohol (1g/36ml),benzene and DMSO(100mM). Slightly soluble in ether and petroleum ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42