Learn More
Dihidrato de sulfato de quinidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433199 5 g 5 g
15443199 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60426.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Un bloqueador del canal de sodio y, en menor medida, también bloquea los canales de potasio
Quinidine sulfate dihydrate, 98+% is used as a A Na+ channel blocker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de sulfato de quinidina, + 98 %, se utiliza como bloqueador del canal de Na+.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, agua (11 mg/ml a 20 °C), alcohol y etanol (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6591-63-5
Fórmula molecular C40H54N4O10S
Peso molecular (g/mol) 782.95
Número MDL MFCD00149346
Clave InChI ZHNFLHYOFXQIOW-CMZPEELOSA-N
Sinónimo bis s-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,2s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol sulfate dihydrate
PubChem CID 132274356
Nombre IUPAC (S)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol; ácido sulfúrico; dihidrato
SMILES COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinidine sulfate dihydrate
Punto de fusión 212°C to 214°C (decomposition)
Color Blanco a amarillo
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8060
Información de solubilidad Soluble in chloroform,water (11mg/ml at 20°C),alcohol,and ethanol (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 782.94
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo