Learn More
Quinidina Metiódeda, TRC
Código de producto. 30134457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134457 1 g 1 g
17981715 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ6850201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42982-87-6
Fórmula molecular C21H27IN2O2
Peso molecular (g/mol) 466.36
Sinónimo Quinidine α-Methiodide, (9S)-9-Hydroxy-6'-methoxy-1-methylcinchonanium Iodide
Nombre IUPAC (S)-[(1S,2R,4S,5R)-5-etil-1-metil-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metaxiquinolina-4-il)metanol; Yoduro
SMILES [H][C@@]1(C=C)[C+]2C[C@@]([C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C43)([H])[N@@](C1)(C)CC2.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinidine Methiodide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N2O2.HI/c1-4-14-13-23(2)10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-3)12-18(17)19;/h4-7,9,12,14-15,20-21,24H,1,8,10-11,13H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15-,20+,21-,23-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.1117