Learn More
Quinidine, MedChemExpress
Código de producto. 16468806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1751
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Quinidine is an antiarrhythmic agent. Quinidine is a potent, orally active, selective cytochrome P450db inhibitor. Quinidine is also a K+ channel blocker with an IC50 of 19.9 μM, and can induce apoptosis. Quinidine can be used for malaria research.
Quinidine is an antiarrhythmic agent. Quinidine is a potent, orally active, selective cytochrome P450db inhibitor. Quinidine is also a K+ channel blocker with an IC50 of 19.9 μM, and can induce apoptosis. Quinidine can be used for malaria research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinidine
Forma física Powder
CAS 56-54-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (154.12 mM) ∣Ethanol : 14.29 mg/mL (44.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@@]2([H])[C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C34
Peso molecular (g/mol) 324.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Porcentaje de pureza 98.0%