Learn More
Quinidine hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16428726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428726 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1302
MedChemExpress Quinidine hydrochloride monohydrate is an anti-arrythmic agent which is also a potent blocker of K+ channel with an IC50 of 19.9 μM.
Quinidine hydrochloride monohydrate is an anti-arrythmic agent which is also a potent blocker of K+ channel with an IC50 of 19.9 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinidine hydrochloride monohydrate
Forma física Powder
CAS 6151-40-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (263.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@@]2([H])[C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C34.[H]Cl.[H]O[H]
Peso molecular (g/mol) 378.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.89
Porcentaje de pureza 99.61%