Learn More
Quinidina (>85%%), TRC
Código de producto. 30413741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30413741 50 mg
1 options
Código de producto. 30413741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ68507050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinidine
CAS 56-54-2
Fórmula molecular C20 H24 N2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
SMILES COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Nombre IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 324.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1838