Learn More
R&D Systems™ Quinidine
Descripción
Class IA antiarrythmic; reduces both Na+ and K+ channel currents, including INa, IKr and IKs. Prolongs QT and induces torsade de pointes (TdP).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinidine |
| CAS | 56-54-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C20H24N2O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.42 |
| Pureza | 85% |
| Peso molecular | 324.42 |