Learn More
Quinidina 1'-óxido, TRC
Código de producto. 30422856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30422856 1 mg
1 options
Código de producto. 30422856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ6850101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115730-97-7
Fórmula molecular C20 H24 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 340.42
Sinónimo Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, 1'-oxide, (9S)- (9CI), ICQ 17, Quinidine 1'-N-oxide, Quinidine 1'-oxide, Quinidine N'-oxide, Quinidine ar-N-oxide
Nombre IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metaxi-1-oxidoquinolina-1-ium-4-il)metanol
SMILES COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinidine N'-oxide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-13-12-21-8-6-14(13)10-19(21)20(23)16-7-9-22(24)18-5-4-15(25-2)11-17(16)18/h3-5,7,9,11,13-14,19-20,23H,1,6,8,10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1787