Learn More
(-)-Ácido quínico gamma-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Quinic Acid gamma-Lactone |
| CAS | 665-27-0 |
| Fórmula molecular | C7H10O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [1S-(exo,exo)]-1,3,4-Trihydroxy-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-7-one, (1S,3R,4R,5R)-1,3,4-Trihydroxy-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-7-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O5/c8-3-1-7(11)2-4(5(3)9)12-6(7)10/h3-5,8-9,11H,1-2H2/t3-,4-,5-,7+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@]2(O)C[C@@H](OC2=O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,3R,5S)-2,3,5-trihidroxi-7-oxabiciclo[3.2.1]octan-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 174.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0528 |