Learn More
Quinhidrona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11480831 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11480831 100 g
1 options
Código de producto. 11480831 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215648280
Se puede utilizar para medir la concentración de iones de hidrógeno (pH) de una solución en un experimento químico. Quinhidrona, MP Biomedicals es un tipo de electrodo redox que es un compuesto de adición de hidroquinona 1M y benzoquinona 1M.
Se ha informado del tratamiento con quinhidrona/metanol para la medición de la vida útil del portador en sustratos de silicio cristalino. Se ha investigado la pasivación superficial de sustratos de silicio mediante tratamiento con quinhidrona/etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 106-34-3
Punto de fusión 167°C to 172°C (literature)
Fórmula molecular C12H10O4
Número MDL MFCD00010310
Cantidad 100 g
Sinónimo quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
Información de solubilidad Soluble in 90% methanol (2% v/v, clear, orange-brown solution); slightly soluble in cold water, hot water, ammonia, alcohol, ether; insoluble in petroleum ether.
Clave InChI BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol; ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.20
Forma física Powder