Learn More
Quinhidrona, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10070340 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070340 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
1 options
Código de producto. 10070340 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor Q/0120/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 106-34-3
Punto de fusión 168°C
Color Verde
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C12H10O4
Número MDL MFCD00010310
Cantidad 100 g
Sinónimo quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
Clave InChI BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol;ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinhydrone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.